7-{[(4-Methoxyphenyl)sulphonyl]amino}-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR7670-1G OR7670-5G
APOSOR7670-1GEA 2475 SEK
APOSOR7670-1G APOSOR7670-5G
7-{[(4-Methoxyphenyl)sulphonyl]amino}-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
7-{[(4-Methoxyphenyl)sulphonyl]amino}-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel: C₁₆H₁₄N₂O₅S
Smältpunkt: 237…240 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01319295
CAS nummer: 397245-05-5