4-{5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl}-4-oxobutanoic acid 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7668-1G OR7668-5G OR7668-25G
APOSOR7668-1GEA 2475 SEK
APOSOR7668-1G APOSOR7668-5G APOSOR7668-25G
4-{5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl}-4-oxobutanoic acid 95+%
4-{5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl}-4-oxobutanoic acid
Formel: C₁₄H₁₈N₂O₅S
MW: 326,37 g/mol
Smältpunkt: 196…200 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00214481
CAS nummer: 393795-65-8