Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7659-1G OR7659-5G
APOSOR7659-1GEA 345 SEK
APOSOR7659-1G APOSOR7659-5G
Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Formel: C₅H₄N₂O
Kokpunkt: 80…82 °C/4mmHg
Smältpunkt: 39…43 °C
Densitet: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03426065
CAS nummer: 10070-92-5