2-(4-Phenylphenyl)malondialdehyde 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7653-1G OR7653-5G OR7653-25G
APOSOR7653-1GEA 1925 SEK
APOSOR7653-1G APOSOR7653-5G APOSOR7653-25G
2-(4-Phenylphenyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Phenylphenyl)malondialdehyde
Formel: C₁₅H₁₂O₂
Smältpunkt: 194…197 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03426049
CAS nummer: 125507-91-7