2-(3-Methylphenyl)malondialdehyde 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR7646-1G
OR7646-5G
OR7646-25G
APOSOR7646-1GEA
1925
SEK
APOSOR7646-1G
APOSOR7646-5G
APOSOR7646-25G
2-(3-Methylphenyl)malondialdehyde 95+%
2-(3-Methylphenyl)malondialdehyde
Formel:
C₁₀H₁₀O₂ Smältpunkt: 81…83 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03426050 CAS nummer: 849021-24-5 |