2-(4-Nitrophenyl)malondialdehyde 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7644-1G OR7644-5G OR7644-25G
APOSOR7644-1GEA 1200 SEK
APOSOR7644-1G APOSOR7644-5G APOSOR7644-25G
2-(4-Nitrophenyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Nitrophenyl)malondialdehyde
Formel: C₉H₇NO₄
MW: 193,16 g/mol
Smältpunkt: 231…233 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02261926
CAS nummer: 18915-53-2