2-(4-Ethoxyphenyl)malondialdehyde 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR7638-1G OR7638-5G
APOSOR7638-1GEA 2175 SEK
APOSOR7638-1G APOSOR7638-5G
2-(4-Ethoxyphenyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Ethoxyphenyl)malondialdehyde
Formel: C₁₁H₁₂O₃
Smältpunkt: 128…130 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03426048
CAS nummer: 849021-19-8