1,2-Dimethyl-1H-indole-3-carboxaldehyde 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7637-1G OR7637-250MG
APOSOR7637-1GEA 345 SEK
APOSOR7637-1G APOSOR7637-250MG
1,2-Dimethyl-1H-indole-3-carboxaldehyde 95+%
Formel: C₁₁H₁₁NO
Smältpunkt: 127…129 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00745294
CAS nummer: 38292-40-9