2-(3,4-Dichlorophenyl)malondialdehyde 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR7636-25G OR7636-5G OR7636-1G
APOSOR7636-25GEA 14750 SEK
APOSOR7636-25G APOSOR7636-5G APOSOR7636-1G
2-(3,4-Dichlorophenyl)malondialdehyde 95+%
2-(3,4-Dichlorophenyl)malondialdehyde
Formel: C₉H₆Cl₂O₂
Smältpunkt: 167…170 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02261891
CAS nummer: 849936-29-4