2-(3-Chlorophenoxy)malondialdehyde 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7634-1G OR7634-250MG
APOSOR7634-1GEA 1700 SEK
APOSOR7634-1G APOSOR7634-250MG
2-(3-Chlorophenoxy)malondialdehyde 95+%
2-(3-Chlorophenoxy)malondialdehyde
Formel: C₉H₇ClO₃
Smältpunkt: 122…125 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03426060
CAS nummer: 849021-39-2