2-(4-Chloro-2-nitrophenyl)malondialdehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR7627-25G OR7627-5G OR7627-1G
APOSOR7627-25GEA 11300 SEK
APOSOR7627-25G APOSOR7627-5G APOSOR7627-1G
2-(4-Chloro-2-nitrophenyl)malondialdehyde 95%
2-(4-Chloro-2-nitrophenyl)malondialdehyde
Formel: C₉H₆ClNO₄
Smältpunkt: 140…143 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00216498
CAS nummer: 205744-82-7