2-tert-Butyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7623-1G OR7623-5G
APOSOR7623-1GEA 1325 SEK
APOSOR7623-1G APOSOR7623-5G
2-tert-Butyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95+%
2-tert-Butyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₃H₁₅NO
MW: 201.27 g/mol
Smältpunkt: 224 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01241608
CAS nummer: 29957-81-1