2-(2-Benzoxazolyl)malondialdehyde 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR7618-25G OR7618-5G OR7618-1G
APOSOR7618-25GEA 9950 SEK
APOSOR7618-25G APOSOR7618-5G APOSOR7618-1G
2-(2-Benzoxazolyl)malondialdehyde 95+%
2-(2-Benzoxazolyl)malondialdehyde
Formel: C₁₀H₇NO₃
Smältpunkt: 230…232 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00216526
CAS nummer: 40071-07-6