2-[4-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]ethanol 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7608-1G OR7608-250MG
APOSOR7608-1GEA 4325 SEK
APOSOR7608-1G APOSOR7608-250MG
2-[4-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]ethanol 95+%
2-[4-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]ethanol
Formel: C₁₀H₁₅BrN₄O
MW: 287,17 g/mol
Smältpunkt: 97…99 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03452782
CAS nummer: 849021-42-7