4-Cyanopiperidine 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: Piperidine-4-carbonitrile
OR7602-1G OR7602-5G
APOSOR7602-1GEA 190 SEK
APOSOR7602-1G APOSOR7602-5G
4-Cyanopiperidine 96%
4-Cyanopiperidine
Formel: C₆H₁₀N₂
MW: 110,16 g/mol
Kokpunkt: 121…123 °C/30mmHg
Densitet: 0,987 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 105 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD05022468
CAS nummer: 4395-98-6