4-(3-Thienyl)benzenecarbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-(Thien-3-yl)benzaldehyde
OR7592-100MG OR7592-250MG
APOSOR7592-100MGEA 360 SEK
APOSOR7592-100MG APOSOR7592-250MG
4-(3-Thienyl)benzenecarbaldehyde
4-(3-Thienyl)benzenecarbaldehyde
Formel: C₁₁H₈OS
MW: 188,25 g/mol
Smältpunkt: 101…102 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD04039151
CAS nummer: 157730-74-0