3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
3-Amino-5-tert-butylpyrazole
OR7580-1G
OR7580-5G
APOSOR7580-1GEA
0
SEK
APOSOR7580-1G
APOSOR7580-5G
3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole 98%
3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole
Formel:
C₇H₁₃N₃ MW: 139.20 g/mol Smältpunkt: 60…62 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00067987 CAS nummer: 82560-12-1 |