Cyclooctanol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7566-25G OR7566-100G
APOSOR7566-25GEA 1825 SEK
APOSOR7566-25G APOSOR7566-100G
Cyclooctanol
Cyclooctanol
Formel: C₈H₁₆O
MW: 128.21 g/mol
Kokpunkt: 97…98 °C/11mmHg
Smältpunkt: 14…15 °C
Densitet: 0.97 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 86 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001744
CAS nummer: 696-71-9
EINECS: 211-800-6