(2-Chlorophenyl)acetylene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7551T-25G OR7551T-5G OR7551T-100G
APOSOR7551T-25GEA 2200 SEK
APOSOR7551T-25G APOSOR7551T-5G APOSOR7551T-100G
(2-Chlorophenyl)acetylene 98%
(2-Chlorophenyl)acetylene
Formel: C₈H₅Cl
Kokpunkt: 82 °C/12mmHg
Densitet: 1,125 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 70 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00269951
CAS nummer: 873-31-4