1,2,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7489-1G OR7489-250MG
APOSOR7489-1GEA 1950 SEK
APOSOR7489-1G APOSOR7489-250MG
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₇H₄N₂O₂S
Smältpunkt: 221…225 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01570552
CAS nummer: 192948-09-7