5-(4-Methoxyphenyl)-2-furoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7480-1G OR7480-5G
APOSOR7480-1GEA 515 SEK
APOSOR7480-1G APOSOR7480-5G
5-(4-Methoxyphenyl)-2-furoic acid
5-(4-Methoxyphenyl)-2-furoic acid
Formel: C₁₂H₁₀O₄
MW: 218,21 g/mol
Smältpunkt: 182…186 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03937477
CAS nummer: 52938-99-5