2'-Methoxybiphenyl-4-carbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7454-1G OR7454-5G
APOSOR7454-1GEA 275 SEK
APOSOR7454-1G APOSOR7454-5G
2'-Methoxybiphenyl-4-carbaldehyde
2'-Methoxybiphenyl-4-carbaldehyde
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Smältpunkt: 54…55 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01631913
CAS nummer: 421553-62-0