4-(Methylsulphonyl)benzonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7440-1G OR7440-5G OR7440-25G
APOSOR7440-1GEA 175 SEK
APOSOR7440-1G APOSOR7440-5G APOSOR7440-25G
4-(Methylsulphonyl)benzonitrile 98%
4-(Methylsulphonyl)benzonitrile
Formel: C₈H₇NO₂S
MW: 181,2100 g/mol
Smältpunkt: 137…142 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00216489
CAS nummer: 22821-76-7