3-(2-Chloro-4-methylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR7420-1G OR7420-5G
APOSOR7420-1GEA 1475 SEK
APOSOR7420-1G APOSOR7420-5G
3-(2-Chloro-4-methylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(2-Chloro-4-methylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₄H₁₃BClNO₃
Smältpunkt: 294…297 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09027260
CAS nummer: 957060-97-8