3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7413-1G OR7413-250MG OR7413-10G OR7413-25G
APOSOR7413-1GEA 0 SEK
APOSOR7413-1G APOSOR7413-250MG APOSOR7413-10G APOSOR7413-25G
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine 98%
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine
Formel: C₆H₃BrClN₃
MW: 232,47 g/mol
Smältpunkt: 122…126 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09027274
CAS nummer: 13526-66-4