Methyl-5-methoxy-2-nitrobenzoate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7411-1G OR7411-25G OR7411-5G OR7411-100G
APOSOR7411-1GEA 175 SEK
APOSOR7411-1G APOSOR7411-25G APOSOR7411-5G APOSOR7411-100G
Methyl-5-methoxy-2-nitrobenzoate 98%
Methyl-5-methoxy-2-nitrobenzoate
Formel: C₉H₉NO₅
Smältpunkt: 54…57 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00662902
CAS nummer: 2327-45-9