5-Amino-3-methylisoxazole
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR7410-10G
OR7410-1G
OR7410-5G
APOSOR7410-10GEA
755
SEK
APOSOR7410-10G
APOSOR7410-1G
APOSOR7410-5G
5-Amino-3-methylisoxazole
5-Amino-3-methylisoxazole
Formel:
C₄H₆N₂O Smältpunkt: 81…83 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003151 CAS nummer: 14678-02-5 EINECS: 238-719-9 |