3'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR7388-100MG
OR7388-1G
OR7388-5G
APOSOR7388-100MGEA
260
SEK
APOSOR7388-100MG
APOSOR7388-1G
APOSOR7388-5G
3'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid
3'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₄H₁₀O₃ Smältpunkt: 231…233 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD04039069 CAS nummer: 222180-23-6 |