2'-Formylbiphenyl-2-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7383-1G OR7383-250MG
APOSOR7383-1GEA 3125 SEK
APOSOR7383-1G APOSOR7383-250MG
2'-Formylbiphenyl-2-carboxylic acid
2'-Formylbiphenyl-2-carboxylic acid
Formel: C₁₄H₁₀O₃
Smältpunkt: 114…116 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04039066
CAS nummer: 6720-26-9