4'-Chlorobiphenyl-2-carboxylic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7364-1G OR7364-5G
APOSOR7364-1GEA 2000 SEK
APOSOR7364-1G APOSOR7364-5G
4'-Chlorobiphenyl-2-carboxylic acid 98%
4'-Chlorobiphenyl-2-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₉ClO₂
Smältpunkt: 167…169 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03426504
CAS nummer: 7079-15-4