3'-Chlorobiphenyl-4-carboxylic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7363-1G OR7363-5G OR7363-10G
APOSOR7363-1GEA 1900 SEK
APOSOR7363-1G APOSOR7363-5G APOSOR7363-10G
3'-Chlorobiphenyl-4-carboxylic acid 98%
3'-Chlorobiphenyl-4-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₉ClO₂
MW: 232,67 g/mol
Smältpunkt: 249…250 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 5728-43-8