4-(4-Chlorophenyl)aniline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-amine, 4-Amino-4'-chlorobiphenyl
OR7343-1G OR7343-250MG
APOSOR7343-1GEA 3100 SEK
APOSOR7343-1G APOSOR7343-250MG
4-(4-Chlorophenyl)aniline
4-(4-Chlorophenyl)aniline
Formel: C₁₂H₁₀ClN
MW: 203,6700 g/mol
Smältpunkt: 127…129 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00477989
CAS nummer: 135-68-2