2-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR7336-1G
OR7336-5G
OR7336-25G
APOSOR7336-1GEA
275
SEK
APOSOR7336-1G
APOSOR7336-5G
APOSOR7336-25G
2-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
2-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
Formel:
C₈H₉BO₄ Smältpunkt: 166…170 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD01319043 CAS nummer: 139962-95-1 |