4'-Acetylbiphenyl-4-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7314-1G OR7314-250MG OR7314-5G
APOSOR7314-1GEA 550 SEK
APOSOR7314-1G APOSOR7314-250MG APOSOR7314-5G
4'-Acetylbiphenyl-4-carboxylic acid
4'-Acetylbiphenyl-4-carboxylic acid
Formel: C₁₅H₁₂O₃
Smältpunkt: 281…284 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00230828
CAS nummer: 114691-92-8