Aluminium bromide, vattenfri
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: Aluminum bromide
OR7306-100G OR7306-25G
APOSOR7306-100GEA 2250 SEK
APOSOR7306-100G APOSOR7306-25G
Aluminium bromide, vattenfri
Aluminium bromide
Formel: AlBr₃
MW: 266.69 g/mol
Kokpunkt: 265 °C
Smältpunkt: 97 °C
Densitet: 3.205 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003421
CAS nummer: 7727-15-3
EINECS: 231-779-7
UN: 1725
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00330