Methyl-3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR7292-250G OR7292-50G
APOSOR7292-250GEA 6100 SEK
APOSOR7292-250G APOSOR7292-50G
Methyl-3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate 98%
Methyl-3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate
Formel: C₈H₆Br₂O₃
MW: 309,94 g/mol
Smältpunkt: 123…125 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00016416
CAS nummer: 41727-47-3