N-(4-Chlorophenyl)maleimide
Leverantör: Apollo Scientific
OR7278-1G OR7278-250MG
APOSOR7278-1GEA 2750 SEK
APOSOR7278-1G APOSOR7278-250MG
N-(4-Chlorophenyl)maleimide
N-(4-Chlorophenyl)maleimide
Formel: C₁₀H₆ClNO₂
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 1631-29-4