5-Isobutyl-1,3-cyclohexanedione 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7273-1G OR7273-5G
APOSOR7273-1GEA 395 SEK
APOSOR7273-1G APOSOR7273-5G
5-Isobutyl-1,3-cyclohexanedione 98%
5-Isobutyl-1,3-cyclohexanedione
Formel: C₁₀H₁₆O₂
Smältpunkt: 125…129 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00129458
CAS nummer: 57641-95-9