3-Quinolineboronic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR7263-5G
OR7263-25G
APOSOR7263-5GEA
260
SEK
APOSOR7263-5G
APOSOR7263-25G
3-Quinolineboronic acid
3-Quinolineboronic acid
Formel:
C₉H₈BNO₂ Smältpunkt: 191…196 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD02183527 CAS nummer: 191162-39-7 |