8-Nitroquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7258-25G OR7258-5G OR7258-1G
APOSOR7258-25GEA 1050 SEK
APOSOR7258-25G APOSOR7258-5G APOSOR7258-1G
8-Nitroquinoline
8-Nitroquinoline
Formel: C₉H₆N₂O₂
Smältpunkt: 89…91 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006806
CAS nummer: 607-35-2
EINECS: 210-135-9