2-Propoxyphenylboronic acid 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7255-1G OR7255-5G
APOSOR7255-1GEA 1125 SEK
APOSOR7255-1G APOSOR7255-5G
2-Propoxyphenylboronic acid 96%
2-Propoxyphenylboronic acid
Formel: C₉H₁₃BO₃
MW: 180,0087 g/mol
Smältpunkt: 65…69 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03427191
CAS nummer: 134896-34-7