2-Methoxy-5-pyridineboronic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7235-25G OR7235-5G OR7235-100G
APOSOR7235-25GEA 650 SEK
APOSOR7235-25G APOSOR7235-5G APOSOR7235-100G
2-Methoxy-5-pyridineboronic acid
2-Methoxy-5-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₈BNO₃
Smältpunkt: 135…140 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD02093044
CAS nummer: 163105-89-3