4-Indoleboronic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7226-5G OR7226-1G
APOSOR7226-5GEA 5525 SEK
APOSOR7226-5G APOSOR7226-1G
4-Indoleboronic acid
4-Indoleboronic acid
Formel: C₈H₈BNO₂
Smältpunkt: 184…188 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03095175
CAS nummer: 220465-43-0