6-Bromotetrazolo[1,5-a]pyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7175-1G OR7175-5G
APOSOR7175-1GEA 2550 SEK
APOSOR7175-1G APOSOR7175-5G
6-Bromotetrazolo[1,5-a]pyridine 98%
6-Bromotetrazolo[1,5-a]pyridine
Formel: C₅H₃BrN₄
Smältpunkt: 148…153 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09258642
CAS nummer: 35235-74-6