5-Methyl-1,3-cyclohexanedione 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Methylcyclohexane-1,3-dione
OR7172-100G OR7172-25G OR7172-5G
APOSOR7172-100GEA 3100 SEK
APOSOR7172-100G APOSOR7172-25G APOSOR7172-5G
5-Methyl-1,3-cyclohexanedione 98%
5-Methyl-1,3-cyclohexanedione
Formel: C₇H₁₀O₂
Smältpunkt: 125…132 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010379
CAS nummer: 4341-24-6