4-Benzyloxy-3,5-dimethylphenylboronic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR7156-1G
OR7156-5G
OR7156-100MG
OR7156-25G
APOSOR7156-1GEA
260
SEK
APOSOR7156-1G
APOSOR7156-5G
APOSOR7156-100MG
APOSOR7156-25G
4-Benzyloxy-3,5-dimethylphenylboronic acid
4-Benzyloxy-3,5-dimethylphenylboronic acid
Formel:
C₁₅H₁₇BO₃ Smältpunkt: 212…214 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD04039003 CAS nummer: 333788-94-6 |