N,N,N',N'-Tetrametyletylendiamin 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
Synonyms:
1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TMEDA, N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
OR7140-100ML
OR7140-250ML
OR7140-500ML
APOSOR7140-100MLEA
430
SEK
APOSOR7140-100ML
APOSOR7140-250ML
APOSOR7140-500ML
N,N,N',N'-Tetrametyletylendiamin 97%
N,N,N',N'-Tetrametyletylendiamin
Formel:
C₆H₁₆N₂ Kokpunkt: 120…122 °C Smältpunkt: –55 °C Densitet: 0,775 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 20 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008335 CAS nummer: 110-18-9 EINECS: 203-744-6 UN: 2372 ADR: 3,II |