3'-Chloro-2'-methylacetanilide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7119-100G OR7119-25G
APOSOR7119-100GEA 3300 SEK
APOSOR7119-100G APOSOR7119-25G
3'-Chloro-2'-methylacetanilide 97%
3'-Chloro-2'-methylacetanilide
Formel: C₉H₁₀ClNO
Smältpunkt: 155…157 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00018264
CAS nummer: 7463-35-6