2-Amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7114-1G OR7114-25G OR7114-5G
APOSOR7114-1GEA 255 SEK
APOSOR7114-1G APOSOR7114-25G APOSOR7114-5G
2-Amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile
2-Amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile
Formel: C₆H₈N₂
Smältpunkt: 148 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00517551
CAS nummer: 2941-23-3