Methyl-5-(methylsulphonyl)indole-2-carboxylate 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR7112-1G OR7112-5G
APOSOR7112-1GEA 1275 SEK
APOSOR7112-1G APOSOR7112-5G
Methyl-5-(methylsulphonyl)indole-2-carboxylate 95+%
Methyl-5-(methylsulphonyl)indole-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₁NO₄S
Smältpunkt: 176…179 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00216478
CAS nummer: 205873-28-5